Learn More
Arex Professional Equipment™ Mesa de acero inoxidable con estante inferior, 60 x 120 x 85 mm
Código de producto. 11894290
Encompass
Change view
Click to view available options
:
60 x 120 x 85 mm
Código de producto.
11894290 60 x 120 x 85 mm
1 options
Código de producto. 11894290
Marca: Arex Professional Equipment™ CTR612S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Construida completamente con acero inoxidable con patas de nivel ajustables.
  • Fabricada con acero inoxidable.
  • Patas ajustables.
  • Práctico estante inferior.
Especificaciones
Fondo (métrico) 60 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 60 x 120 x 85 mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Altura (métrico) 85 mm
Incluye Estante inferior
Material del estante Acero inoxidable
Anchura (métrico) 120 mm
Material Acero inoxidable