Learn More
Micronova™ Escurridores para recambio de fregona plana Slim-T™ de acero inoxidable
Código de producto. p-7202986 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Escurridor
Escurridor de doble cara
Anchura (métrico):
40,6 cm
45,7 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Anchura (métrico) unitSize
12807033 Escurridor de doble cara 40,6 cm cada uno
13148655 Escurridor 45,7 cm cada uno
2 options
Código de producto. 12807033
Marca: Micronova™ W92
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Estos escurridores de acero inoxidable para recambio de fregona plana están fabricados ergonómicamente a partir de una sola pieza de acero inoxidable que se adhiere fácilmente al borde de los cubos de la serie B-7. Los escurridores presentan un diseño simple que deja las fregonas lo suficientemente húmedas como para desinfectar con eficacia las superficies, mientras escurren el exceso de líquido.
Escurridores Micronova SlimLine y T-Mop, esterilizables en autoclave:sí, escurridor SlimT
Los escurridores para recambio de fregona plana Slim-T™ de acero inoxidable Micronova son compatibles con las fregonas Micronova SlimLine™, SnapMops™, FlatMops™, PadMops™ y PocketMops™, además de las series Slim-T™ y T-Mop. No obstante, el W-9 se prefiere con Slim-T y T-Mops, mientras que el W-92, con placas de escurrido de doble cara, es excelente para PadMops™ y SnapMops™.
  • Escurridores ligeros y ergonómicos para recambio de fregona plana
  • Fabricados a partir de una sola pieza de acero inoxidable sin partes móviles
  • Acero inoxidable electropulido para una mayor durabilidad y vida útil
  • Reborde de gran tamaño en el modelo W-92 para el escurrimiento lateral doble
  • Diseñado para las series SlimLine™ y T-Mop, así como para otras fregonas planas
Specifica
Tipo de producto Escurridor de doble cara
Material Acero inoxidable (304), electropulido
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Las series SlimLine™ y T-Mop™, así como otras fregonas de recambio plano, carro de doble cubo C-7 SlimT™ o cubo de la serie B-7
Cantidad 1 unidad
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 16 in
Anchura (métrico) 40,6 cm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.