Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo inferior deslizable de acero inoxidable para UF750plus, cámara reforzada opcional
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Accesorio
- Puede afectar a la distribución de la temperatura
- Fabricadas en acero inoxidable
- Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF750plus |
| Tipo | Bandeja antigoteo |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | Borde: 15 mm |