Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo inferior deslizante de acero inoxidable, 15 mm, para Icp750
Tienda Memmert ProductosDescripción
Una gama de incubadoras refrigeradas fabricadas con material de acero inoxidable, higiénico y resistente (430) que incorpora la tecnología Peltier con un controlador con microprocesador PID adaptativo y con soporte difuso. Para el control progresivo del sistema de calentamiento/refrigeración Peltier sin refrigerante. Dos sensores PT-100 clase A en un circuito de 4 cables para transferencia de función, además de un temporizador de programas de siete días y temporizador de rampa para hasta 40 rampas, cada una ajustable de 1 min a 999 h. Resolución de la pantalla para ajuste, valores reales y 0,1 °C de exceso de temperatura. Protección múltiple contra exceso de temperatura con alarma sonora y visual: controlador de exceso de temperatura electrónico digital de clase 3.3 para temperatura mín./insuficiente y máx./excesiva, función de seguridad automática para exceso de temperatura y temperatura insuficiente. Documentación a largo plazo como registrador de datos durante seis meses: 1024 kB. Una interfaz de impresora en paralelo para impresoras de inyección de tinta compatibles con PCL3 y RS232, como alternativa a RS485, con software Celsius 2005. Tarjeta de memoria para 40 rampas de 32 kB y certificado de calibración para 10 °C y 37 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufas modelos 450 y 750 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bandeja antigoteo |