Learn More
Sampling Systems™ Rasquetas de Acero Inoxidable
Código de producto. 15859641 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
232 mm
275 mm
Anchura (métrico):
75 mm
100 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (316L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Material unitSize
15859641 275 mm 100 mm Acero inoxidable cada uno
15443954 232 mm 100 mm Acero inoxidable (316L) cada uno
15869641 232 mm 75 mm Acero inoxidable cada uno
3 options
Código de producto. 15859641
Marca: Sampling Systems™ A350100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las Rasquetas de Acero Inoxidable Sampling Systems™ son ideales para aplicaciones higiénicas.
  • Sin grietas
  • Construcción de acero inoxidable
  • Acabado satinado
Especificaciones
Tipo de producto Raspador
Longitud (métrico) 275 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 100 mm