Learn More
Masterflex™ Pinzas sanitarias de acero inoxidable
Ofrecen buena compatibilidad química y son rentables.Los acoplamientos de acero inoxidable 304 son ideales para los sectores de alimentos, bebidas y lácteos
26.55€ - 247.21€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Abrazadera sanitaria |
Material | Acero inoxidable |
Descripción
- Cole-Parmer stainless 304L steel sanitary clamp
- Meet FDA requirements and 3A Sanitary Standards
- Clamp size: ½ to ¾ in.
Especificaciones
1 unidad | |
Abrazadera sanitaria | |
Acero inoxidable |