Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaScoop™
Constructed of high quality Stainless Steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaScoop™ is ideal for dispensing and sampling in pharmaceutical and hygienic environments.
Marca: Sampling Systems™ A316-50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cucharas de muy alta calidad
- Guantes de alta resistencia
- Se ha fabricado con acero inoxidable 316 l
- Sin grietas
- Acabado satinado
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- GMP correcto
Especificaciones
Cuchara de Polvo | |
50 mL | |
38 mm | |
70 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Pulido de Espejo | |
110 mm |