Descripción
- El sistema de varios cestillos ligero, de acero inoxidable y fácil de manejar ofrece la máxima flexibilidad y se puede usar con dos o tres cestillos de 27 l (7 galones), dependiendo los protocolos internos.
- Un bastidor extensible se extrae de la parte delantera del carro totalmente esterilizable en autoclave para alojar un cestillo adicional, número de pieza 2617.
- El carro cuenta con ruedas silenciosas que no se estropean.
- Los cestillos están embutidos y no tienen juntas, lo que reduce el riesgo de contaminación microbiana
- El mango extraíble facilita la esterilización en autoclave y el almacenamiento.
- El reborde alrededor del borde superior de los cestillos facilita la elevación.
- Esterilizable en autoclave a +121 °C durante 30 minutos
- El sistema de varios cestillos 2700 incluye un escurridor de presión de acero inoxidable de gran resistencia compatible con todos los tamaños de mopas VertiKlean™, VertiKlean™ MAX™, QuickTask™y Edgeless™.
- El sistema de varios cestillos 2707 ofrece la capacidad de personalizar el sistema con el escurridor que mejor coincida con los protocolos internos. El sistema es compatible con dos opciones de escurridor de presión de acero inoxidable para adaptarse a las mopas planas y fregonas de tiras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de cestillos múltiples |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en el sector biosanitario, microelectrónica, semiconductores o cualquier entorno de fabricación crítico |
| Incluye | Dos cubos de 26 l (7 gal), carro con ruedas (las opciones de escurridor se venden por separado) |
| Esterilidad | No estéril |