Learn More
Contec™ Sistema de varios cestillos de acero inoxidable
Código de producto. 11952415 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Sistema de cestillos múltiples
Sistema de cestillos múltiples
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11952415 Sistema de cestillos múltiples cada uno
16681892 Sistema de cestillos múltiples cada uno
2 options
Código de producto. 11952415
Marca: Contec™ 2700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en diversos entornos y con una gran variedad de protocolos de limpieza. El sistema de varios cestillos de acero inoxidable Contec™ se puede usar dos o tres cestillos de 5 gal. Es ligero, fácil de manejar y totalmente esterilizable en autoclave. Está específicamente diseñado para ser compatible con todas las fregonas VertiKlean y Edgeless.
  • Proporciona flexibilidad con una configuración de dos o tres cestillos de 5 gal (20 l)
  • El bastidor extensible se extrae de la parte delantera del carro para alojar el tercer cestillo
  • Ligero y fácil de maniobrar, con ruedas que no se estropean
  • Los cestillos, el escurridor y el carro están fabricados en acero inoxidable 304 electropulido y son totalmente esterilizables en autoclave.
  • El reborde alrededor del borde superior de los cestillos facilita la elevación
  • Escurridor por presión de acero inoxidable de alta resistencia
  • Compatible con todos los tamaños de fregonas VertiKlean y todos los tipos de fregonas Edgeless
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de cestillos múltiples
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones 66 × 60 × 92 cm (26 × 24 × 36 pulg)
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso en el sector biosanitario, microelectrónica, semiconductores o cualquier entorno de fabricación crítico
Para utilizar con (equipo) Fregonas Edgeless™, sistema de lavado de paredes VertiKlean™ y VertiKlean™ MAX™
Altura (imperial) 36 in
Altura (métrico) 92 cm
Incluye Dos cestillos de 7 gal, escurridor, carro con ruedas, carrito
Longitud (imperial) 26 pulg
Longitud (métrico) 66 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 24 pulg
Anchura (métrico) 60 cm