Learn More
Gilson™ Conectores de acero inoxidable
Código de producto. p-8001330 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,6 mm
0,8 mm
1,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10444522 0,8 mm paquete de 5
10434522 0,6 mm paquete de 5
10183092 1,1 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10444522 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F117986
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores de manguito de metal para tubos de calibre pequeño
  • Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
  • Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Material Acero inoxidable
Cantidad de embalaje Conjunto de 5
Incluye Manguito metálico
Tipo de producto de semicelda