Learn More
Memmert™ Bandeja antigoteo de fondo de acero inoxidable para UN30, 15 mm
Código de producto. 17550056 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufa UN30
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17550056 Estufa UN30 cada uno
1 options
Código de producto. 17550056
Marca: Memmert™ UN30B04356
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandejas antigoteo de fondo no perforado fabricadas en acero inoxidable.
  • Accesorio
  • Puede afectar a la distribución de la temperatura
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Altura de la llanta: 15 mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UN30
Tipo Bandeja antigoteo inferior
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) Borde: 15 mm