missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stabilin-2 Antibody (OTI2E12), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158476 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18158476 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18158476 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274373C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Stabilin-2 Monoclonal specifically detects Stabilin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Stabilin-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E12
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD44-like precursor FELL, DKFZP434E0321, FAS1 EGF-like and X-link domain containing adhesion molecule-2, FAS1 EGF-like and X-link domain-containing adhesion molecule 2, fasciclin egf-like, laminin-type egf-like, and link domain-containing scavengerreceptor-2, Fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavengerreceptor 2, FEEL2, FEEL-2, FELE-2, FELL, FEX2, HAREFELL2, hepatic hyaluronan clearance receptor, Hyaluronan receptor for endocytosis, hyaluronic acid receptor for endocytosis, STAB-2, stabilin 2, stabilin-2
Símbolos de los genes STAB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1914-2194 of human Stabilin-2 (NP_060034) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55576.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.