missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stabilin-1 Antibody (bexmarilimab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150985 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150985

Marca: Novus Biologicals NBP328672CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Stabilin-1 Monoclonal antibody specifically detects Stabilin-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Stabilin-1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon bexmarilimab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CLEVER-1, fasciclin egf-like, laminin-type egf-like, and link domain-containing scavengerreceptor-1, Fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavengerreceptor 1, FEEL1, FEEL-1MS-1 antigen, FELE-1, FEX1, KIAA0246common lymphatic endothelial and vascular endothelial receptor-1, STAB-1, stabilin 1, stabilin-1
Especie del huésped Human
Inmunógeno STAB1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23166
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG4
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.