missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 Polyclonal antibody specifically detects ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | mFluor Violet 450 SE |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 81849 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?