Learn More
ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 Mouse anti-Human, Clone: ZB55, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200084571 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18673139 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18673139
Marca: Novus Biologicals NBP307770100ug
Mouse Monoclonal Antibody
ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 Monoclonal specifically detects ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ZB55
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen B-cell antigen CD75, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 1, CMP-N-acetylneuraminate beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltransferase, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,6-sialyltransferase 1, EC 2.4.99.1, MGC48859, Sialyltransferase 1, sialyltransferase 1 (beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase), sialyltransferase 1 (beta-galactoside alpha-2,6-sialytransferase), SIAT1Alpha 2,6-ST 1, ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 1, ST6Gal I, ST6GalI, ST6N
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD32 peptides
Método de purificación PEG purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6480
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgM κ