missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST3GAL6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18493401 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18493401 25 μL 25 microlitros
18073867 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18493401

Marca: Novus Biologicals NBP19244625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

ST3GAL6 Polyclonal specifically detects ST3GAL6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST3GAL6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen alpha2,3-sialyltransferase, CMP-NeuAc:beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase VI, EC 2.4.99, EC 2.4.99.-, EC 2.4.99.9, Sialyltransferase 10, SIAT10, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 6, ST3Gal VI, ST3GalVI, ST3GALVIsialyltransferase 10 (alpha-2,3-sialyltransferase VI), type 2 lactosamine alpha-2,3-sialyltransferase
Símbolos de los genes ST3GAL6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IQPCLSKPAFASLLRFHQFHPFLCAADFRKIASLYGSDKFDLPYGMRTSAEYFRLALSKLQSCDLFDEFDNIPCKKCVVVGNGGVLKNKTLGEKIDSYDVIIRMNNG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10402
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.