missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST3GAL4 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632372 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18632372 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18632372 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297314B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ST3GAL4 Polyclonal antibody specifically detects ST3GAL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST3GAL4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Alpha 2,3-sialyltransferase IV, Alpha 2,3-ST 4, Beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4, CGS23FLJ46764, EC 2.4.99, EC 2.4.99.-, EC 2.4.99.9, FLJ11867, gal-beta-1,4-GalNAc-alpha-2,3-sialyltransferase, Gal-NAc6S, NANTA3alpha-3-N-acetylneuraminyltransferase, SAT3, SAT-3, Sialyltransferase 4C, sialyltransferase 4C (beta-galactosidase alpha-2,3-sialytransferase), sialyltransferase 4C (beta-galactoside alpha-2,3-sialytransferase), SIAT4-C, SIAT4CCMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,3-sialyltransferase 4, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4, ST3Gal IV, ST3GalA.2, ST3GalIV, ST-4, STZSIAT4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ST3GAL4 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6484
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.