missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18219487 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18219487 0.1 mL 0.10 ml
18415291 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18219487

Marca: Novus Biologicals NBP187045

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A Polyclonal specifically detects ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Alpha 2,3-ST 1, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,3-sialyltransferase 1, DKFZp666E036, DKFZp779K2051, EC 2.4.99, EC 2.4.99.4, Gal-beta-1,3-GalNAc-alpha-2,3-sialyltransferase, Gal-NAc6S, Sialyltransferase 4A, sialyltransferase 4A (beta-galactosidase alpha-2,3-sialytransferase), sialyltransferase 4A (beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase), sialyltransferase 4A (beta-galactoside alpha-2,3-sialytransferase), SIAT4, SIAT4A, SIAT4-A, SIATFLFLJ36548, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1, ST3Gal I, ST3GalA.1MGC9183, ST3GalI, ST3GalIA, ST3GalIA1,Beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1, ST3OST3GalA
Símbolos de los genes ST3GAL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MVLELSENLKRLIKHRPCTCTHCIGQRKLSAWFDERFNQTMQPLLTAQNALLEDDTYRWWLRLQREKKPNNLNDTIKELFRVVPGNVDPMLEKRSVGCRRCAVVGNSGNLRESSYGPEIDSHDFVLRMNKAPTAGFEA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6482
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.