missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST2/IL-33R Antibody (2154E), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588635 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588635 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588635

Marca: Novus Biologicals FAB10118MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ST2/IL-33R Monoclonal antibody specifically detects ST2/IL-33R in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST2/IL-33R
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2154E
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DER4ST2growth stimulation-expressed, FIT-1, IL33R, interleukin 1 receptor-like 1, interleukin 1 receptor-related protein, interleukin-1 receptor-like 1, MGC32623, Protein ST2, ST2L, ST2V, T1homolog of mouse growth stimulation-expressed
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human ST2/IL-33 R, Lys19-Phe328, Accession # Q01638
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.