missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST2/IL-33R Antibody (2154B), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586146 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18586146 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586146

Marca: Novus Biologicals FAB5232L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ST2/IL-33R Monoclonal antibody specifically detects ST2/IL-33R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST2/IL-33R
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2154B
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DER4ST2growth stimulation-expressed, FIT-1, IL33R, interleukin 1 receptor-like 1, interleukin 1 receptor-related protein, interleukin-1 receptor-like 1, MGC32623, Protein ST2, ST2L, ST2V, T1homolog of mouse growth stimulation-expressed
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human ST-2/ IL-33R, Lys19-Phe328, Accession # Q01638
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.