missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSX5 Antibody (OTI3G6), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18186196 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18186196 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18186196 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274372APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SSX5 Monoclonal specifically detects SSX5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SSX5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G6
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen MGC9494, protein SSX5, synovial sarcoma, X breakpoint 5
Símbolos de los genes SSX5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SSX5 (NP_066295) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6758.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.