missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSEA-4 Antibody (MC-813-70), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30031478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30031478 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30031478

Marca: Novus Biologicals FAB1435PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SSEA-4 Monoclonal antibody specifically detects SSEA-4 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SSEA-4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MC-813-70
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen SSEA-4;stage-specific embryonic antigen 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 2120Ep human embryonal carcinoma cell line
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.