missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SSEA-4 Antibody (MC-813-70), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 30066384 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30066384 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30066384 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1435Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SSEA-4 Monoclonal antibody specifically detects SSEA-4 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SSEA-4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon MC-813-70
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen SSEA-4,stage-specific embryonic antigen 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 2120Ep human embryonal carcinoma cell line
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.