Learn More
SSEA-1 Antibody (4E10), Novus Biologicals™
Código de producto. 18703394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
18703394 0.025 mL 0.03 ml
1 options
Código de producto. 18703394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2221790.025ml
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
SSEA-1 Monoclonal specifically detects SSEA-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD15/Lewis X
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 40000000000
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Alias de gen CD 15, CD-15, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1
Símbolos de los genes FUT4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthesized peptide of human CD15.
Peso molecular del antígeno 59 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2526
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only