Learn More
SSB Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103559 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
20 μL
100 μL
Förpackningsstorlek:
100 microlitros
20 microlitros
Produktkod. Cantidad unitSize
30229124 100 μL 100 microlitros
30226867 20 μL 20 microlitros
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30229124
Brand: Novus Biologicals NBP335080100ul
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
SSB Polyclonal antibody specifically detects SSB in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno SSB
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen La autoantigen, La ribonucleoprotein, lupus La protein, member 3, Sjoegren syndrome type B antigen, Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La), SS-B, SS-B/La protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 166-408 of human SSB (NP_003133.1).,, Sequence:, KFVETPGQKYKETDLLILFKDDYFAKKNEERKQNKVEAKLRAKQEQEAKQKLEEDAEMKSLEEKIGCLLKFSGDLDDQTCREDLHILFSNHGEIKWIDFVRGAKEGIILFKEKAKEALGKAKDANNGNLQLRNKEVTWEVLEGEVEKEALKKIIEDQQESLNKWKSKGRRFKGKGKGNKAAQPGSGKGKVQFQGKKTKFASDDEHDEHDENGATGPVKRAREETDKEEPASKQQKTENGAGDQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6741
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.