missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRp55 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18727923 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18727923 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18727923

Marca: Novus Biologicals NBP204142

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SRp55 Polyclonal specifically detects SRp55 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SRp55
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation 2-10 mcg/mg, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:2000
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_006266.2
Alias de gen B52, FLJ08061, pre-mRNA splicing factor SRP55, Pre-mRNA-splicing factor SRP55, serine/arginine-rich splicing factor 6, SFRS6, Splicing factor, arginine/serine-rich 6MGC5045, splicing factor, arginine/serine-rich, 55 kDa, SR splicing factor 6, SRP55arginine/serine-rich splicing factor 6
Símbolos de los genes SRSF6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to this antibody using the numbering given in entry NP_006266.2 (GeneID 6431).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6431
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.