missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SRMS (SRM), GST Tag Recombinant Protein

Código de producto. 11543637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11543637 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11543637 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV4214

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length

SRMS (Srm) is a tyrosine protein kinase (SRC sub-family) that may be involved in the proliferation and differentiation of keratinocytes. Non-receptor tyrosine-protein kinase which phosphorylates DOK1 on tyrosine residues. Also phosphorylates KHDRBS1/SAM68 and VIM on tyrosine residues. Phosphorylation of KHDRBS1 is EGF-dependent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9H3Y6
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50 mM HEPES with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7
ID de gen (Entrez) 6725
Peso molecular 82 kDa
Nombre Human SRMS (SRM), GST Tag
Cantidad 10 μg
Estado normativo For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Alias de gen A230069J08Rik; C20orf148; dJ697K14.1; PTK70; src-related kinase lacking C-terminal regulatory tyrosine and N-terminal myristylation sites; SRM; SRMS; Tyrosine-protein kinase Srms
Nombre común SRMS
Familia Quinasa SRC
Tipo de producto SRMS (SRM) Recombinant Human Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST-tag
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión Insect cells
Familia de proteínas Kinase and inhibitors
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Cytoplasmic tyrosine kinase
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.