missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SREC-I/SCARF1 Antibody (373606), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153642 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30153642 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30153642

Marca: Novus Biologicals FAB2409CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SREC-I/SCARF1 Monoclonal antibody specifically detects SREC-I/SCARF1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SREC-I/SCARF1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 373606
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Acetyl LDL receptor, KIAA0149endothelial cells scavenger receptor, MGC47738, scavenger receptor class F, member 1, Scavenger receptor expressed by endothelial cells 1, SREC1, SREC-I, SRECscavenger receptor expressed by endothelial cells
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SREC-I/SCARF1, Ser20-Thr421, Accession # Q14162
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8578
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.