missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SREBP1 Antibody (SREBP1/1578), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584532 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18584532 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584532

Marca: Novus Biologicals NBP308432FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SREBP1 Monoclonal antibody specifically detects SREBP1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SREBP1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon SREBP1/1578
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHD1, Class D basic helix-loop-helix protein 1, SREBP 1c, SREBP-1, SREBP1bHLHd1SREBP-1c, sterol regulatory element binding protein-1, sterol regulatory element binding transcription factor 1, sterol regulatory element-binding protein 1, Sterol regulatory element-binding transcription factor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SREBP1 protein (Uniprot: P36956)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cholesterol Metabolism, Chromatin Research, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6720
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.