missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRC1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18720543 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18720543 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18720543

Marca: Novus Biologicals NB100312UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SRC1 Polyclonal antibody specifically detects SRC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SRC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bHLHe42, BHLHE74, Class E basic helix-loop-helix protein 74, EC 2.3.1.48, Hin-2 protein, KAT13A, MGC129719, NCoA-1, nuclear receptor coactivator 1, PAX3/NCOA1 fusion protein, Protein Hin-2, Renal carcinoma antigen NY-REN-52, RIP160bHLHe74F-SRC-1, SRC-1, SRC1MGC129720, Steroid receptor coactivator 1, steroid receptor coactivator-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 29 amino acid synthetic peptide, which represented a portion of human nuclear receptor coactivator 1 encoded within exon 12 (LocusLink ID 8648).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8648
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.