Learn More
Eurofins DiscoverX Src (T341M) Protein, Active
Descripción
Src family tyrosine kinases are nonreceptor tyrosine kinases that are functionally linked to some receptor-type tyrosine kinases, G-protein-coupled receptors, cytokine receptors, and cell adhesion molecules/receptors. Src family tyrosine kinases are membrane-associated proteins having Src homology 2 (SH2) and SH3 domains, which are important for protein-protein interaction. The activity of Src family tyrosine kinases is regulated through intramolecular interaction between the SH2 domain and the phosphorylated tyrosine at the C-terminal regulatory site (Tyr-527).
EMBL K03218
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 61.7 kDa |
| Cantidad | 10 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Full-length |
| Grado de pureza o calidad | ≥58% |
| Expresión | Src (T341M), active |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.