Learn More
Invitrogen™ Human SRC N1 Recombinant Protein
Código de producto. 10728323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10728323 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10728323 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV4087
Recombinant Protein
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.
SRC is a cytoplasmic tyrosine kinase and proto-oncogene involved in the regulation of embryonic development and cell growth. SRCN1 is a neuronal splice variant of SRC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P12931
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50mM tris with 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol, 0.05mM EDTA, 100mM NaCl and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 6714
Peso molecular 60.6 kDa
Nombre Human SRC N1
Intervalo de pH 7.5
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen SRCN1
Nombre común SRC N1
Símbolo de gen SRC
Familia Quinasa SRC Kinase Family
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Grupo de cinasas Tyrosine Kinases
Condiciones de envío Dry Ice
Sistema de expresión Baculovirus
Forma de proteína Full Length
Formulario Liquid
Categoría de investigación Drug Development