missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR2211, MedChemExpress

Código de producto. 16417258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16417258 10 mg 10 miligramos
16479777 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16417258

Marca: Medchem Express HY16998

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.

SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SR2211
CAS 1359164-11-6
Color Caqui
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24F7N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (189.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2)C=CC(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)=C1
Peso molecular (g/mol) 527.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.