missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SR-BI Peptide

Código de producto. 18572392 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18572392 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18572392

Marca: Novus Biologicals™ NB400104PEP0.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 949
Concentración 1 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Para utilizar con (aplicación) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB400-104
Alias de gen CD36 and LIMPII analogous 1, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 1, CD36L1scavenger receptor class B type 1, CLA1 CD36 antigen-like 1, CLA-1 HDLQTL6, Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1, MGC138242, SCARB1, scavenger receptor class B type III, scavenger receptor class B, member 1, SR-B1, SRB1 scavenger receptor class B member 1, SRBI
Símbolo de gen SCARB1
Cantidad 0,1 mg
Categoría de investigación Breast Cancer, Cancer, Cardiovascular Biology, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
Tampón de almacenamiento Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.