missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SR-BI Polyclonal specifically detects SR-BI in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chinese Hamster, Hamster, Mustelid, Primate, Rabbit, Golden Syrian Hamster samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated, Knockdown Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SR-BI |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Símbolos de los genes | SCARB1 |
| Peso molecular del antígeno | 82 kDa |
| Método de purificación | Affinity Purified |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?