missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SR-BI Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | SR-BI |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 22622498), Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature, Block/Neutralize |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18021674
|
Novus Biologicals
NB400-113SS |
0.025 mL |
213.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18795063
|
Novus Biologicals
NB400-113 |
587.00€ 554.40€ / 0.10 ml Ahorro 32.60€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
SR-BI Polyclonal specifically detects SR-BI in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Block/Neutralize.Especificaciones
| SR-BI | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cancer, Cardiovascular Biology, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites | |
| Whole antisera with 0.05% Sodium Azide | |
| 949 | |
| Adenovirus encoding mouse SR-BI. [UniProt# Q61009] | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 22622498), Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature, Block/Neutralize | |
| Polyclonal | |
| Antisera | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CD36 and LIMPII analogous 1, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 1, CD36L1scavenger receptor class B type 1, CLA1 CD36 antigen-like 1, CLA-1 HDLQTL6, Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1, MGC138242, SCARB1, scavenger receptor class B type III, scavenger receptor class B, member 1, SR-B1, SRB1 scavenger receptor class B member 1, SRBI | |
| SCARB1 | |
| IgG | |
| Unpurified |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.