Learn More
SR-BI Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NB400-113SS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18021674
  • 213.00€ / 25 microlitros
Descripción
SR-BI Polyclonal specifically detects SR-BI in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SR-BI
Polyclonal
Western Blot 1:500, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 22622498), Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature, Block/Neutralize
CD36 and LIMPII analogous 1, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 1, CD36L1scavenger receptor class B type 1, CLA1 CD36 antigen-like 1, CLA-1 HDLQTL6, Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1, MGC138242, SCARB1, scavenger receptor class B type III, scavenger receptor class B, member 1, SR-B1, SRB1 scavenger receptor class B member 1, SRBI
Rabbit
Unpurified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Antisera
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
SCARB1
Adenovirus encoding mouse SR-BI. [UniProt# Q61009]
0.025 mL
Breast Cancer, Cancer, Cardiovascular Biology, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Virology Bacteria and Parasites
949
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only