missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR-AI/MSR Rabbit anti-Mouse, Clone: 4, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7194715 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18207266 50 μg 50 microlitros
18208527 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18207266 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP29043750UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SR-AI/MSR Monoclonal specifically detects SR-AI/MSR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SR-AI/MSR
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:25-1:100, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen CD204, CD204 antigen, Macrophage acetylated LDL receptor I and II, macrophage scavenger receptor 1, macrophage scavenger receptor type III, phSR1, phSR2, SCARA1macrophage scavenger receptor types I and II, Scavenger receptor class A member 1, scavenger receptor class A, member 1, SR-A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse SR-AI/MSR protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4481
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.