missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR-AI/MSR Antibody (005), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18215657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18215657 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18215657

Marca: Novus Biologicals NBP289491JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SR-AI/MSR Monoclonal specifically detects SR-AI/MSR in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SR-AI/MSR
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 5
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución ELISA, Sandwich ELISA Detection
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD204, CD204 antigen, Macrophage acetylated LDL receptor I and II, macrophage scavenger receptor 1, macrophage scavenger receptor type III, phSR1, phSR2, SCARA1macrophage scavenger receptor types I and II, Scavenger receptor class A member 1, scavenger receptor class A, member 1, SR-A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SR-AI/MSR (NP_619729.1; Lys 77-Leu 451).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4481
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.