Learn More
Cole Parmer™ Square Polystyrene Weigh Boats, Blue
Rounded corners simplify transfer of powdered or granular samples.
15.75€ - 139.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Color | Azul |
Desechables | Desechables |
Material | Poliestireno |
Forma | Cuadrada |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15426033
|
Cole Parmer™
01017-06 |
20 ml |
15.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15446043
|
Cole Parmer™
01017-27 |
330 ml |
139.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Rounded corners facilitate sample transfer.
- Disposable.
- Blue translucent color dishes provide contrast for white powders and solids.
- Translucent, rubberized polystyrene withstands temperatures to 180°F, flexes for easy pouring.
- Biologically inert; resistant to dilute acids, aqueous solutions, alcohols, bases.
- For use with balances, microwave moisture analyzers, hundreds of other sample handling applications.
- Flat bottom resists tipping.
- Contoured sides permit no-slip handling.
Especificaciones
Plano | |
Desechables | |
Cuadrada | |
180 °F |
Azul | |
Poliestireno | |
Navecilla de pesaje |