missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPTLC1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18487590 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18487590 25 μL 25 microlitros
18225788 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18487590

Marca: Novus Biologicals NBP18173725ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPTLC1 Polyclonal specifically detects SPTLC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno SPTLC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.3.1.50, hereditary sensory neuropathy, type 1, HSAN1, LBC1, LCB 1, LCB1HSAN, Long chain base biosynthesis protein 1, MGC14645, serine C-palmitoyltransferase, serine palmitoyltransferase 1, serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 1, Serine-palmitoyl-CoA transferase 1, SPT 1, SPT1HSN1, SPTI
Símbolos de los genes SPTLC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:KTYKLQERSDLTVKEKEELIEEWQPEPLVPPVPKDHPALNYNIVSGPPSHKTVVNGKECINFASFNFLGLLDNPRVKAAALASLKKYGVGTCGPR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10558
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.