missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spt6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18030374 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18030374 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18030374

Marca: Novus Biologicals NB1002584

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Spt6 Polyclonal specifically detects Spt6 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spt6
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Western Blot (Negative)
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q7KZ85
Alias de gen emb-5, hSPT6, KIAA0162MGC87943, SPT6HSPT6, suppressor of Ty (S.cerevisiae) 6 homolog, suppressor of Ty 6 homolog (S. cerevisiae), Tat-cotransactivator 2 protein, Tat-CT2 protein, transcription elongation factor SPT6
Símbolos de los genes SUPT6H
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1553 and the C-terminus (residue 1583) of human Suppressor of Ty 6 Homolog using the numbering given in entry NP_003161.2 (GeneID 6830).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6830
Especificidad de la prueba Human. Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse, Rat, Chicken, Turkey, Bovine, Dog, Horse, Rabbit, Guinea pig_10141, Pig, Panda, Orangutan, Rhesus Monkey, Gorilla, Chimpanzee, West Indian ocean coelacanth, Duckbill platypus and Northern white-cheeked gibbon.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.