Learn More
Abnova™ SPRY2 Recombinant Protein
Código de producto. 16194732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16194732 10 μg 10 microgramos
16104742 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16194732
Marca: Abnova™ H00010253P0110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH15745.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10253
Peso molecular 60.39
Nombre SPRY2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MEARAQSGNGSQPLLQTPRDGGRQRGEPDPRDALTQQVHVLSLDQIRAIRNTNEYTEGPTVVPRPGLKPAPRPSTQHKHERLHGLPEHRQPPRLQHSQVHSSARAPLSRSISTVSSGSRSSTRTSTSSSSSEQRLLGSSFSSGPVADGIIRVQPKSELKPGELKPLSKEDLGLHAYRCEDCGKCKCKECTYPRPLPSDWICDKQCLCSAQNVIDYGTCVCCVKGLFYHCSNDDEDNCADNPCSCSQSHCCTRWSAMGVMSLFLPCLWCYLPAKGCLKLCQGCYDRVNRPGCRCKNSNTVCCKVPTVPPRNFEKPT
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MGC23039/hSPRY2
Nombre común SPRY2
Símbolo de gen SPRY2
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution