missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPPL2a Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18510860 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18510860 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18510860 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306160MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPPL2a Polyclonal antibody specifically detects SPPL2a in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPPL2a
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, IMP-3, IMP3intramembrane cleaving protease, Intramembrane protease 3, Presenilin-like protein 2, PSL2, signal peptide peptidase-like 2A, SPPL2a, SPP-like 2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPPL2a fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84888
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.