missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Sport Occupational Black PU 65958 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marca: Uvex 6595838
118.63 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Zapato deportivo Uvex 1 6595.8 O1 FO SRC
- Zapato de trabajo O1 moderno, ultraligero y flexible sin puntera
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Cumple con la especificación ESD con resistencia a fugas de menos de 35 megaohmios
- Suela de diseño ergonómico que comprende poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento
- Fabricado con nueva tecnología desarrollada para una comodidad excepcional para el usuario, optimiza el clima y materiales transpirables
- Diseño prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- Suave, acolchado en cuello y lengüeta
- Para aplicaciones ligeras
- Certificado con Uvex Medicare para suelas con incrustaciones ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
- N.º de artículo 6595.8
- Norma EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Specifications
Negro | |
38 | |
Puntera plana | |
EN ISO 20347:2012 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
O1 |
Textiles | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |