missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Splicing factor, arginine/serine-rich 11 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200047374 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18434381 25 μL 25 microlitros
18276218 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18434381

Marca: Novus Biologicals NBP18738125ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Splicing factor, arginine/serine-rich 11 Polyclonal specifically detects Splicing factor, arginine/serine-rich 11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Splicing factor, arginine/serine-rich 11
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Arginine-rich 54 kDa nuclear protein, dJ677H15.2, DKFZp686M13204, p54NET2, serine/arginine-rich splicing factor 11, SFRS11, splicing factor p54, Splicing factor, arginine/serine-rich 11FLJ18226, SR splicing factor 11
Símbolos de los genes SRSF11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LLPTPNPLTQIGAVPLAALGAPTLDPALAALGLPGANLNSQSLAADQLLKLMSTVDPKLNHVAAGLVSPSLKSDTSSKEIEEAMKRVREAQSLISAAIEPDKKEEKRRHSRSRSR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9295
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.