Learn More
Abnova™ SPINK1 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MKVTGIFLLSALALLSLSGNTGADSLGREAKCYNELNGCTKIYDPVCGTDGNTYPNECVLCFENRKRQTSILIQKSGPC
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003113.2 |
| ID de gen (Entrez) | 6690 |
| Nombre | serine peptidase inhibitor, Kazal type 1 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | PCTT, PSTI, Spink3, TATI |
| Símbolo de gen | SPINK1 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |