Learn More
SPIN4 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18623082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18623082 100 μg 100 microlitros
18629764 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18623082
Marca: Novus Biologicals NBP297667100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
SPIN4 Polyclonal antibody specifically detects SPIN4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SPIN4
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen FLJ44984, MGC133224, spindlin family, member 4, spindlin-4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPIN4 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 139886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG