missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spike RBD Antibody (2847A), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30037774 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30037774

Proveedor: Novus Biologicals FAB11198P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spike RBD
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2847A
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHO-derived sars-cov-2 Spike RBD protein, Arg319-Phe541, Accession # YP_009724390.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.