missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spike RBD Antibody (2847A) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162702 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30162702 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30162702

Marca: Novus Biologicals FAB11198JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spike RBD
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2847A
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHO-derived sars-cov-2 Spike RBD protein, Arg319-Phe541, Accession # YP_009724390.1
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.